2,2,2-Tribromoetanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
421430100 421430500 421432500
ACRO421430100EA 50.6 EUR
ACRO421430100 ACRO421430500 ACRO421432500
2,2,2-Tribromoetanol 99%
2,2,2-Tribromoetanol
Formula: Br₃CCH₂OH
Pto. Ebullición: 92 - 93 °C (10 -rr)
Pto. de fusión: 73…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004671
Núm. CAS: 75-80-9
EINECS: 200-903-1
Índice Merck: 12,09743
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 82 °C
GC ≥98.5 %