2-Bromoetanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
106920050 106921000 106922500
ACRO106920050EA 65.6 EUR
ACRO106920050 ACRO106921000 ACRO106922500
2-Bromoetanol 97%
2-Bromoetanol
Formula: BrH₂CCH₂OH
MW: 124.97 g/mol
Pto. Ebullición: 149…150 °C (750 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1.76 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002827
Núm. CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,03826
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g