2-Bromoetanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10275.0B A10275.14 A10275.30
A10275.0BEA 537 EUR
A10275.0B A10275.14 A10275.30
2-Bromoetanol ≥97%
2-Bromoetanol
Purity: 97% CAS No.: 540-51-2 Molecular Formula: C2H5BrO Formula Weight: 124.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4930 Melting Point: -80° Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 878140 Merck Reference: 14,3792 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002827
Formula: BrH₂CCH₂OH
MW: 124.97 g/mol
Pto. Ebullición: 149…150 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1.762
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002827
Núm. CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,03826