2-Bromoetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20175.0100 8.20175.0250
8.20175.0100EA 119 EUR
8.20175.0100 8.20175.0250
2-Bromoetanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Bromoetanol
Formula: BrH₂CCH₂OH
MW: 124.97 g/mol
Pto. Ebullición: 149
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002827
Núm. CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II
Índice Merck: 13,03826
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 124.97 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 3.2 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials