3-Bromo-1-propanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
B22857.06
B22857.14
B22857.22
B22857.06EA
40.3
EUR
B22857.06
B22857.14
B22857.22
3-Bromo-1-propanol ≥97%
3-Bromo-1-propanol
Purity: 97+%
CAS No.: 627-18-9
Molecular Formula: C3H7BrO
Formula Weight: 138.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4885
Boiling Point: 71-73°/11mm
Beilstein Reference: 969160
MDL No.: MFCD00002942
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂OH MW: 138.99 g/mol Pto. Ebullición: 71…73 °C (11 mmHg) Densidad: 1.590 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002942 Núm. CAS: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |