4-Bromo-1-butanol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 69.6 EUR
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Bromo-1-butanol, grado técnico
4-Bromo-1-butanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 63…65 °C (5 mm Hg)
Densidad: 1,68 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00015387
Núm. CAS: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
UN: 1987
ADR: 3,III