1,2-Epoxibutano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Etiloxirano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
8.20551.0100EA 36.4 EUR
8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
1,2-Epoxibutano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxibutano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 63 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005153
Núm. CAS: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 59 g/l (20 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.1 g/mol
Boiling Point 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 188 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Refractive Index 1.3835 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 19 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C