1,2-Epoxihexano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L07609.14
L07609.22
L07609.14EA
50.4
EUR
L07609.14
L07609.22
1,2-Epoxihexano 96%
1,2-Epoxihexano
Purity: 96%
CAS No.: 1436-34-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 102568
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005154
Formula:
C₆H₁₂O Pto. Ebullición: 118…120 °C Densidad: 0,832 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005154 Núm. CAS: 1436-34-6 EINECS: 215-864-6 UN: 1993 ADR: 3,II |