Propileno óxido 99.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(±)-Metiloxirano, (±)-Óxido de propileno, (±)-Propileno óxido
220160010
220160050
220160025
ACRO220160010EA
71.1
EUR
ACRO220160010
ACRO220160050
ACRO220160025
Propileno óxido 99.5%, extra puro
Propileno óxido
Formula:
C₃H₆O MW: 58.08 g/mol Pto. Ebullición: 34 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 0.83 g/cm³ Pto. de inflamación: –37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005126 Núm. CAS: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3 I Índice Merck: 12,08041 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 % |