Propileno óxido para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (±)-Metiloxirano, (±)-Óxido de propileno, (±)-Propileno óxido
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
8.07027.0100EA 20.1 EUR
8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.1001
Propileno óxido para síntesis, Sigma-Aldrich®
Propileno óxido
Formula: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Pto. Ebullición: 34,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005126
Núm. CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Índice Merck: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O