Propileno óxido ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0016-500ML E0016-25ML
TCIAE0016-500MLEA 32 EUR
TCIAE0016-500ML TCIAE0016-25ML
Propileno óxido ≥99.0% (por GC)
Propileno óxido
Formula: C₃H₆O
Pto. Ebullición: 34°C
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005126
Núm. CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,07856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&vid=324f366e85dbe7852ab02813d82f45e928419d63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %