Cloroacetonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02604.0100 8.02604.0250
8.02604.0100EA 59.8 EUR
8.02604.0100 8.02604.0250
Cloroacetonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloroacetonitrilo
Formula: C₂H₂ClN
Pto. Ebullición: 125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001885
Núm. CAS: 107-14-2
EINECS: 203-467-0
UN: 2668
ADR: 6.1 (3),I