Dicloroacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10612.06
A10612.14
A10612.22
A10612.06EA
32.4
EUR
A10612.06
A10612.14
A10612.22
Dicloroacetonitrilo ≥98%
Dicloroacetonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 3018-12-0
Molecular Formula: C2HCl2N
Formula Weight: 109.94
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4405
Odour: Pungent
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 1739029
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00040886
Formula:
C₂HCl₂N Pto. Ebullición: 112…114 °C Densidad: 1,369 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040886 Núm. CAS: 3018-12-0 EINECS: 221-159-4 UN: 2920 ADR: 8,II |