Tricloroacetonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
139370050 139371000 139375000 139370025
ACRO139370050EA 51.3 EUR
ACRO139370050 ACRO139371000 ACRO139375000 ACRO139370025
Tricloroacetonitrilo 98%
Tricloroacetonitrilo
Formula: C₂Cl₃N
Pto. Ebullición: 83…84 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,44 g/cm³
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001842
Núm. CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09757
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %