Tricloroacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10565.0B
A10565.18
A10565.30
A10565.0BEA
551
EUR
A10565.0B
A10565.18
A10565.30
Tricloroacetonitrilo ≥98%
Tricloroacetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 545-06-2
Molecular Formula: C2Cl3N
Formula Weight: 144.39
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.44
Refractive Index: 1.4410
Appearance: Colourless
Melting Point: -44°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 605572
Merck Reference: 14,9628
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001842
Formula:
C₂Cl₃N Pto. Ebullición: 85…86 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001842 Núm. CAS: 545-06-2 EINECS: 208-885-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,9628 |