Tricloroacetonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08222.0050 8.08222.0250
8.08222.0050EA 89.3 EUR
8.08222.0050 8.08222.0250
Tricloroacetonitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tricloroacetonitrilo
Formula: C₂Cl₃N
Pto. Ebullición: 85,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001842
Núm. CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09757