Cloruro de 3-cloropropionilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 625-36-5
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -32°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 635814
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00000747
Formula:
C₃H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 143…145 °C Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 1,325 Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000747 Núm. CAS: 625-36-5 EINECS: 210-890-4 UN: 3389 ADR: 6.1,I |