Cloroacetamida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloroacetamide
148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 97.5 EUR
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Cloroacetamida 98%
Cloroacetamida
Formula: C₂H₄ClNO
Pto. Ebullición: 256 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116…120 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008027
Núm. CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,02127
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %