Cloroacetamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloroacetamide
A15238.30
A15238.0B
A15238.0I
A15238.30EA
37.9
EUR
A15238.30
A15238.0B
A15238.0I
Cloroacetamida ≥98%
Cloroacetamida
Purity: 98+%
CAS No.: 79-07-2
Molecular Formula: ClCH2CONH2
Formula Weight: 93.51
Flash Point: 170°(338°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 220° dec.
Beilstein Reference: 878191
Merck Reference: 14,2110
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008027
Formula:
C₂H₄ClNO Pto. Ebullición: 220 °C (desc.) Pto. de fusión: 116…119 °C Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 170 °C (338 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008027 Núm. CAS: 79-07-2 EINECS: 201-174-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2110 |