2,2-Dicloroacetamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L00315.09 L00315.18
L00315.09EA 41.9 EUR
L00315.09 L00315.18
2,2-Dicloroacetamida ≥98%
2,2-Dicloroacetamida
Purity: 98+% CAS No.: 683-72-7 Molecular Formula: C2H3Cl2NO Formula Weight: 127.96 Melting Point: 96-101° Boiling Point: 233-234° MDL No.: MFCD00008015
Formula: C₂H₃Cl₂NO
MW: 127,96 g/mol
Pto. Ebullición: 233…234 °C
Pto. de fusión: 96…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008015
Núm. CAS: 683-72-7
EINECS: 211-674-2