2,2-Dicloroacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 35 EUR
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dicloroacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,2-Dicloroacetamida
Formula: C₂H₃Cl₂NO
Pto. Ebullición: 233 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008015
Núm. CAS: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C