2'-Cloroacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(2-Chlorophenyl)acetamide
A14711.14
A14711.22
A14711.36
A14711.14EA
32.4
EUR
A14711.14
A14711.22
A14711.36
2'-Cloroacetanilida ≥98%
2'-Cloroacetanilida
Purity: 98+%
CAS No.: 533-17-5
Molecular Formula: C8H8ClNO
Formula Weight: 169.61
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2086967
Merck Reference: 14,2111
MDL No.: MFCD00045169
Formula:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol Pto. Ebullición: 325 Pto. de fusión: 86…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00045169 Núm. CAS: 533-17-5 EINECS: 208-555-2 Índice Merck: 13,02128 |