4'-Cloroacetanilida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
169950050
169950500
169952500
ACRO169950050EA
48.2
EUR
ACRO169950050
ACRO169950500
ACRO169952500
4'-Cloroacetanilida 97%
4'-Cloroacetanilida
Formula:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol Pto. Ebullición: 333 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 177…181 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000612 Núm. CAS: 539-03-7 EINECS: 208-707-8 Índice Merck: 13,02128 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to grey-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 177 to 181 °C |
HPLC | ≥96.0 % |