4'-Cloroacetanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
A11214.14
A11214.22
A11214.14EA
76.8
EUR
A11214.14
A11214.22
4'-Cloroacetanilida ≥98%
4'-Cloroacetanilida
Purity: 98+%
CAS No.: 539-03-7
Molecular Formula: C8H8ClNO
Formula Weight: 169.61
Melting Point: 178-180°
Boiling Point: 333°
Merck Reference: 14,2111
MDL No.: MFCD00000612
Formula:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol Pto. Ebullición: 333 °C Pto. de fusión: 178…180 °C Densidad: 1.385 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000612 Núm. CAS: 539-03-7 EINECS: 208-707-8 Índice Merck: 13,02128 |