4'-Cloroacetanilida para síntesis, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck

Sinónimos: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41480.0050 8.41480.0250
8.41480.0050EA 73.5 EUR
8.41480.0050 8.41480.0250
4'-Cloroacetanilida para síntesis, Sigma-Aldrich®
4'-Cloroacetanilida
Formula: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 179…180 °C
Densidad: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000612
Núm. CAS: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Índice Merck: 13,02128

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 0.95 g/l (65 °C) (experimental)
Melting Point 179 - 180 °C
Molar Mass 169.61 g/mol
Boiling Point 333 °C (1013 hPa)
Density 1.385 g/cm3 (22 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR