Ácido cloroacético 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Monochloroacetic acid
220321000 220320010
ACRO220321000EA 33.9 EUR
ACRO220321000 ACRO220320010
Ácido cloroacético 99+%
Ácido cloroacético
Formula: ClCH₂COOH
MW: 94,5 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 61…63 °C
Densidad: 1,58 g/cm³
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002683
Núm. CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥99.0 %