Ácido dicloroacético 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DCA
113060010 11306-0050 113062500 113060025
ACRO113060010EA 237 EUR
ACRO113060010 70000010.1649 ACRO113062500 ACRO113060025
Ácido dicloroacético 99+%
Ácido dicloroacético
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Pto. Ebullición: 194 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 9…11 °C
Densidad: 1,56 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004223
Núm. CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,03075
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %