Ácido dicloroacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: DCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000 8.03541.2500
8.03541.0005EA 32.4 EUR
8.03541.0005 8.03541.0250 8.03541.1000 8.03541.2500
Ácido dicloroacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido dicloroacético
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 194 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼–4 °C
Densidad: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004223
Núm. CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,03075
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -4 °C
Molar Mass 128.94 g/mol
Boiling Point 192 °C decomposes
Vapor Pressure 0.19 hPa (20 °C)
Flash Point 1.4642 (20 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (129 g/l, H2O, 20 °C)