Clorodifluoroacetato de metilo 98%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A18623.09
A18623.30
A18623.09EA
38.5
EUR
A18623.09
A18623.30
Clorodifluoroacetato de metilo 98%, barras
Clorodifluoroacetato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 1514-87-0
Molecular Formula: ClCF2CO2CH3
Formula Weight: 144.50
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 1756072
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000775
Formula:
C₃H₃ClF₂O₂ MW: 144,51 g/mol Pto. Ebullición: 79…81 °C Densidad: 1,371 Pto. de inflamación: 19 °C (66 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000775 Núm. CAS: 1514-87-0 EINECS: 216-154-9 UN: 2924 ADR: 3,II |