1-Cloro-2-iodoetano 96% estabilizado, líquido
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper
L10742.03
L10742.06
L10742.14
L10742.03EA
42.9
EUR
L10742.03
L10742.06
L10742.14
1-Cloro-2-iodoetano 96% estabilizado, líquido
1-Cloro-2-iodoetano
Purity: 96%
CAS No.: 624-70-4
Molecular Formula: ClCH2CH2I
Formula Weight: 190.41
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 61-62°/30mm
MDL No.: MFCD00041453
Formula:
C₂H₄ClI Pto. Ebullición: 61…62 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: –15,6 °C Densidad: 2,088 Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041453 Núm. CAS: 624-70-4 |