Isocianato de 2-cloroetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 31.4 EUR
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
Isocianato de 2-cloroetilo 98%
Isocianato de 2-cloroetilo
Formula: C₃H₄ClNO
Pto. Ebullición: 135 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,237 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002043
Núm. CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %