Isocianato de 2-cloroetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17289.14
A17289.06
A17289.22
A17289.14EA
105
EUR
A17289.14
A17289.06
A17289.22
Isocianato de 2-cloroetilo ≥97%
Isocianato de 2-cloroetilo
Purity: 97%
CAS No.: 1943-83-5
Molecular Formula: ClCH2CH2NCO
Formula Weight: 105.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Pungent
Boiling Point: 135°
Beilstein Reference: 1071429
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002043
Formula:
C₃H₄ClNO Pto. Ebullición: 135 °C Densidad: 1,237 Pto. de inflamación: 56 °C (132 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002043 Núm. CAS: 1943-83-5 EINECS: 217-734-4 UN: 3080 ADR: 6.1,II |