Isotiocianato de 2-cloroetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11604.03
L11604.06
L11604.03EA
33.3
EUR
L11604.03
L11604.06
Isotiocianato de 2-cloroetilo ≥97%
Isotiocianato de 2-cloroetilo
Purity: 97%
CAS No.: 6099-88-3
Molecular Formula: ClCH2CH2NCS
Formula Weight: 121.59
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 79-80°/13mm
Beilstein Reference: 605585
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041125
Formula:
C₃H₄ClNS MW: 121.59 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C (13 mmHg) Densidad: 1.265 Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041125 Núm. CAS: 6099-88-3 ADR: 8 III |