Dicloro(metoxi)metano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
113470100 113471000
ACRO113470100EA 36 EUR
ACRO113470100 ACRO113471000
Dicloro(metoxi)metano 97%
Dicloro(metoxi)metano
Formula: C₂H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 85 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,27 g/cm³
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000828
Núm. CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %