Anhídrido cloroacetico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 61.3 EUR
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Anhídrido cloroacetico 97%
Anhídrido cloroacetico
Formula: C₄H₄Cl₂O₃
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…59 °C
Densidad: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000929
Núm. CAS: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02130
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %