Anhídrido cloroacetico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A14015.14
A14015.22
A14015.36
A14015.14EA
54.2
EUR
A14015.14
A14015.22
A14015.36
Anhídrido cloroacetico ≥97%
Anhídrido cloroacetico
Purity: 97%
CAS No.: 541-88-8
Molecular Formula: (ClCH2CO)2O
Formula Weight: 170.98
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 110-112°/10mm
Solubility: Freely soluble in ether, chloroform. Slightly soluble in benzene. Insoluble in cold ligroin
Beilstein Reference: 774533
Merck Reference: 14,2113
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000929
Formula:
C₄H₄Cl₂O₃ MW: 170,98 g/mol Pto. Ebullición: 110…112 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 56…59 °C Densidad: 1,5497 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000929 Núm. CAS: 541-88-8 EINECS: 208-794-2 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,2113 |