Cloral hidrato 98.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Tricloro-1,1-etanodiol
232470500 232475000 232470025
ACRO232470500EA 34.8 EUR
ACRO232470500 ACRO232475000 ACRO232470025
Cloral hidrato 98.5%
Cloral hidrato
Formula: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Pto. Ebullición: 97,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 57 °C
Densidad: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044479
Núm. CAS: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Transparent colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.1 %
pH 3.5 to 5.5 (10 % in water)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Chloral alcoholate Passes test