Butironitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
n-Butyronitrile
L02999.AK
L02999.AU
L02999.AKEA
42.6
EUR
L02999.AK
L02999.AU
Butironitrilo ≥99%
Butironitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 109-74-0
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3840
Melting Point: -112°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1361452
Merck Reference: 14,1597
UN No.: 2411
MDL No.: MFCD00001968
Formula:
C₄H₇N Pto. Ebullición: 115…117 °C Pto. de fusión: –112 °C Densidad: 0,792 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001968 Núm. CAS: 109-74-0 EINECS: 203-700-6 UN: 2411 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1597 |