Propiononitrilo 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Propionitrile
180895000 180890025 180891000
ACRO180895000EA 63.9 EUR
ACRO180895000 ACRO180890025 ACRO180891000
Propiononitrilo 99%, extra puro
Propiononitrilo
Formula: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001948
Núm. CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,08012
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %