Propiononitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 107-12-0
Molecular Formula: CH3CH2CN
Formula Weight: 55.08
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3660
Odour: Pleasant
Melting Point: -92°
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 773680
Merck Reference: 14,7827
UN No.: 2404
MDL No.: MFCD00001948
Formula:
C₃H₅N Pto. Ebullición: 97…98 °C Pto. de fusión: –92 °C Densidad: 0,781 Pto. de inflamación: 6 °C (42 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001948 Núm. CAS: 107-12-0 EINECS: 203-464-4 UN: 2404 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7827 |