Propiononitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07068.0100
8.07068.0500
8.07068.6190
8.07068.0100EA
33.1
EUR
8.07068.0100
8.07068.0500
8.07068.6190
Propiononitrilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Propiononitrilo
Formula:
C₃H₅N Pto. Ebullición: 97,2 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 0,782 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001948 Núm. CAS: 107-12-0 EINECS: 203-464-4 UN: 2404 ADR: 3 (6.1),II Índice Merck: 12,08012 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 99.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -92 °C |
Molar Mass | 55.08 g/mol |
Boiling Point | 97 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 50 hPa (20 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.366 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.1 - 14 %(V) |
Density | 0.782 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 515 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |