Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83640.290EA
143
EUR
83640.290
83640.320
83640.400
83640.500
83640.911
83640.914
Acetonitrilo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® para LC-MS, adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
Acetonitrilo
Formula:
H₃CCN MW: 41.05 g/mol Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –45,7 °C Densidad: 0.7820 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001878 Núm. CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II IR: 01-2119471307-38 Índice Merck: 13,00071 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) | Min. 99,9 % |
Solución (100 g/l) | Pasa test |
Acidez | Max. 0,0001 meq/g |
Alcalinidad | Max. 0,0002 meq/g |
Punto de ebullición | 80 - 82 °C |
Coloración | Max. 10 APHA |
Densidad (20/4) | 0,781 - 0,784 |
Densidad (20/20) | 0,782 - 0,785 |
Índice de refracción (20°C) | 1,343 - 1,345 |
Residuo de evaporación | Max. 2 ppm |
Agua | Max. 0,02 % |
Al (Aluminio) | Max. 50 ppb |
Ca (Calcio) | Max. 50 ppb |
Fe (Hierro) | Max. 50 ppb |
K (Potasio) | Max. 50 ppb |
Mg (Magnesio) | Max. 10 ppb |
Na (Sodio) | Max. 100 ppb |
Absorbancia (191 nm) | Max. 0,5 |
Absorbancia (200 nm) | Max. 0,1 |
Absorbancia (210 nm) | Max. 0,02 |
Absorbancia (215 nm) | Max. 0,01 |
Absorbancia (220 nm) | Max. 0,01 |
Absorbancia (230 nm) | Max. 0,005 |
Absorbancia (desde 240 nm) | Max. 0,005 |
Transmitancia (191 nm) | Min. 30 % |
Transmittance (195 nm) | Min. 80 % |
Transmitancia (200 nm) | Min. 95 % |
Transmitancia (210 nm) | Min. 96 % |
Transmitancia (215 nm) | Min. 98 % |
Transmitancia (220 nm) | Min. 98 % |
Transmitancia (230 nm) | Min. 99 % |
Transmitancia (desde 240 nm) | Min. 99 % |
Fluorescencia (como quinina)(254/450 nm) | Max. 1 ppb |
Gradiente (210 nm) | Max. 3 mAU |
Gradiente (254 nm) | Max. 1 mAU |
MS-ESI+ (como Reserpina) | Max. 2 ppb |
MS-APCI+ (como Reserpina) | Max. 2 ppb |
MS-ESI- (como 4-Nitrofenol) | Max. 20 ppb |
MS-APCI- (como 4-Nitrofenol) | Max. 20 ppb |
Conforme a React. Ph.Eur. | Pasa test |