3-Metoxipropiononitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 30.5 EUR
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Metoxipropiononitrilo 98%
3-Metoxipropiononitrilo
Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 164…165 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –62,9 °C
Densidad: 0,938 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001958
Núm. CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %