3-Metoxipropiononitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07055.AE
L07055.AP
L07055.PI
L07055.AEEA
31.7
EUR
L07055.AE
L07055.AP
L07055.PI
3-Metoxipropiononitrilo ≥99%
3-Metoxipropiononitrilo
Purity: 99%
CAS No.: 110-67-8
Molecular Formula: CH3O(CH2)2CN
Formula Weight: 85.11
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Weak
pH: 6.8
Melting Point: -63°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1739284
MDL No.: MFCD00001958
Formula:
C₄H₇NO Pto. Ebullición: 164…165 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0,938 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001958 Núm. CAS: 110-67-8 EINECS: 203-790-7 |