3-Hidroxipropiononitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12570.30
L12570.14
L12570.0B
L12570.30EA
44.8
EUR
L12570.30
L12570.14
L12570.0B
3-Hidroxipropiononitrilo ≥97%
3-Hidroxipropiononitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 109-78-4
Molecular Formula: C3H5NO
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -46°
Boiling Point: 227-228°
Beilstein Reference: 635773
Merck Reference: 14,3794
MDL No.: MFCD00002826
Formula:
C₃H₅NO Pto. Ebullición: 227…228 °C Pto. de fusión: –46 °C Densidad: 1,041 Pto. de inflamación: 128 °C (262 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002826 Núm. CAS: 109-78-4 EINECS: 203-704-8 Índice Merck: 14,3794 |