Sebaconitrilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
419250250 419251000
ACRO419250250EA 83.2 EUR
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrilo 98%
Sebaconitrilo
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 332 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00019900
Núm. CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %