Sebaconitrilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23010.06 B23010.14
B23010.06EA 26.1 EUR
B23010.06 B23010.14
Sebaconitrilo 95%
Sebaconitrilo
Purity: 95% CAS No.: 1871-96-1 Molecular Formula: NC(CH2)8CN Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 4-8° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1750739 MDL No.: MFCD00019900
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 199…200 °C
Pto. de fusión: 4…8 °C
Densidad: 0,910
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019900
Núm. CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0