2-Octanona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-13-7
Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -16°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 635843
Merck Reference: 14,4711
MDL No.: MFCD00009540
Formula:
C₈H₁₆O Pto. Ebullición: 172…173 °C Pto. de fusión: –16 °C Densidad: 0,819 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009540 Núm. CAS: 111-13-7 EINECS: 203-837-1 UN: 1224 ADR: 3,III Índice Merck: 14,4711 |