Acetoacetanilida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
102360010 102365000 102360050
ACRO102360010EA 63.9 EUR
ACRO102360010 ACRO102365000 ACRO102360050
Acetoacetanilida 99%
Acetoacetanilida
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 129 °C (32 mmHg)
Pto. de fusión: 83…86 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 162 °C
Número MDL: MFCD00008780
Núm. CAS: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Índice Merck: 13,00059
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
HPLC ≥98.5 %