Piruvato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
118941000 118945000
ACRO118941000EA 62.9 EUR
ACRO118941000 ACRO118945000
Piruvato de etilo 98%
Piruvato de etilo
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 144…147 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 1,0453 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009123
Núm. CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %